主要文件
05-5561
Sigma-Aldrich
Colour standard solution
JIS (color standard), JIS: 100
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
agency
JIS (color standard)
存貨情形
available only in Japan
顏色
JIS: 100
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1