登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
关于此项目
Biological source:
human plasma
Form:
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Mol wt:
440 kDa
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
biological source
human plasma
sterility
non-sterile; 0.2 μm filtered
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
mol wt
440 kDa
packaging
pkg of 1 mg (11051407001), pkg of 5 mg (11080938001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
纤连蛋白负责细胞与细胞外基质的相互作用。参与细胞的黏附、迁移、生长和分化。是血浆和其他体液的可溶性成分。此外,它也是不溶性细胞外基质的一部分。
Application
纤维连接蛋白促进许多细胞的附着和随后的扩散。用于培养皿的包被。其已用于细胞粘附试验。
Biochem/physiol Actions
对大多数哺乳动物细胞有活性
生物活性: 检测促进 3T3 (NR6) 细胞的粘附(XTT 切割)。
生物活性: 检测促进 3T3 (NR6) 细胞的粘附(XTT 切割)。
Physical form
每毫克纤维连接蛋白含 1.126 mg 甘氨酸和 0.058 mg 氯化钠的冻干粉
Preparation Note
工作浓度: 5μg/cm 2 用于细胞培养器皿包被
储存条件(工作溶液):-15 至-25°C
复溶溶液在 -15°C 至-25°C 下稳定。
备注: 将复溶溶液分等份储存于-15°C 至-25°C 条件下。
避免反复冻融。
储存条件(工作溶液):-15 至-25°C
复溶溶液在 -15°C 至-25°C 下稳定。
备注: 将复溶溶液分等份储存于-15°C 至-25°C 条件下。
避免反复冻融。
分别加入 1 或 5 mL 无菌水,得到最终浓度为 1 mg/mL 的溶液。在 37°C 下孵育 30 至 60 min 以溶解。 不要搅拌。
复溶后,溶液可能含有少量不溶性聚集物。这些聚集体是纤连蛋白固有的现象,不影响产品性能。
复溶后,溶液可能含有少量不溶性聚集物。这些聚集体是纤连蛋白固有的现象,不影响产品性能。
Other Notes
人血浆纤连蛋白由两条相似的多肽链(α-、β-链,每条 220 kDa)组成,通过两个二硫键连接。
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
Disclaimer
仅供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash