一般描述
金属增强 DAB 底物在特殊配方中使用氯化钴和氯化镍,在辣根过氧化物酶(HRP)存在下产生深褐色/黑色沉淀。
3, 3′二氨基联苯胺四盐酸盐(DAB)是一种应该安全使用的致癌物质。它是 HRP(辣根过氧化物酶)的主要敏感底物之一。DAB 呈棕色或琥珀色,由于过氧化氢和过氧化物酶的存在,变得不溶,并在抗原-抗体位点沉淀。
3, 3′二氨基联苯胺四盐酸盐(DAB)是一种应该安全使用的致癌物质。它是 HRP(辣根过氧化物酶)的主要敏感底物之一。DAB 呈棕色或琥珀色,由于过氧化氢和过氧化物酶的存在,变得不溶,并在抗原-抗体位点沉淀。
应用
- DAB 底物是过氧化物酶的有色底物,可用于多种应用:免疫组织细胞化学
- 原位杂交
- 蛋白质印迹
- 斑点印迹
DAB 底物已用于免疫荧光和蛋白质印迹。
包装
1 个试剂盒包含 2 个组件。
制备说明
工作溶液:
存储条件(工作溶液):2 至 8°C
为获得最佳效果,请在不使用时将工作溶液保存在 2 至 8°C。
- 确定产生过氧化物酶所需的底物量。
- 将 DAB/金属浓缩液(10x)从 -15 至 -25°C 储存环境中取出。
注意:不要加热至 15 至 25°C。 - 用过氧化物缓冲液将 DAB/金属浓缩液(10x)稀释成 1x 工作溶液。例如,如果需要 5 ml 底物,用 4.5 ml 过氧化物缓冲液稀释 500 μl DAB/金属浓缩物(10x)。
- 混合均匀。
- 将 1x 工作溶液加入组织或印迹,直至产生所需的底物。
注意:1x 溶液可在数小时内保持稳定。
为获得最佳效果,请在不使用时将工作溶液储存在 2 至8°C。
存储条件(工作溶液):2 至 8°C
为获得最佳效果,请在不使用时将工作溶液保存在 2 至 8°C。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- DAB/metal concentrate, 25 ml 10x concentrated
- Peroxide Buffer, 250 ml
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 Oral - Repr. 1B - Skin Sens. 1 Inhalation - STOT RE 2 - STOT SE 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
其他客户在看
The developmental origin of zygodactyl feet and its possible loss in the evolution of Passeriformes.
Botelho J F, et al.
Proc. Royal Soc. Lond. B., 281(1788), 20140765-20140765 (2014)
Adrenergic Receptor Protocols (2000)
Pathobiology of Human Disease: A Dynamic Encyclopedia of Disease Mechanisms (2014)
Genetic deletion of Wdr13 improves the metabolic phenotype of Lepr db/db mice by modulating AP1 and PPARγ target genes.
Singh V P, et al.
Diabetologia, 58(2), 384-392 (2015)
Isabel Cristina Cañeda-Guzmán et al.
PloS one, 9(11), e112410-e112410 (2014-11-15)
Leishmania mexicana causes localized (LCL) or diffuse cutaneous leishmaniasis (DCL). The cause of dissemination in DCL remains unknown, yet NK cells possibly play a role in activating leishmanicidal mechanisms during innate and adaptive immune responses. We had previously shown that