一般說明
或者,5-溴-2′-可用尿苷 (BrdU) 替代胸苷。使用针对 BrdU 的单克隆抗体和酶或荧光染料结合的第二抗体,很容易检测到 BrdU 掺入 DNA 的细胞。
特異性
應用
- 用于组织学的牙根标记
- 小鼠额切片 (frontal section) 的免疫染色
- 肝细胞癌切片的免疫荧光成像
特點和優勢
- 安全: 未使用放射性同位素。
- 易于执行: 遵循标准免疫组化方案。
- 灵敏: 用核酸酶使 DNA 变性可高灵敏度检测 BrdU。
- 灵活: 允许双标记方案。
包裝
原則
準備報告
样品材料:
贴壁细胞、悬浮细胞、器官或外植体培养。体内 标记后的冰冻或石蜡包埋组织切片。
其他說明
仅试剂盒组分
- BrdU Labeling Reagent 1,000x concentrated
- Washing Buffer concentrate 10x concentrated
- Incubation Buffer
- Anti-BrdU antibody, contains nucleases for DNA denaturation
- Anti-mouse Ig-alkaline Phosphatase antibody
- NBT
- BCIP
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 Dermal - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
136.4 °F
閃點(°C)
58 °C
其他客户在看
商品
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
基于细胞的细胞增殖检测(BrdU、MTT、WST1)、细胞活力和细胞毒性实验,用于癌症、神经科学和干细胞研究应用。