主要文件
ZLXM0D040
Milli-Q
Elix®电极电离(EDI)模块
Water Purification by Electrodeionization (EDI) at 40 L/hr
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104200
NACRES:
JA.13
物料
resin (Mixed bed ion-exchange resin)
特点
removes remaining ions by electrodeionization
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
Elix®
参数
40 L/hr flow rate
相容性
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HX
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Elix®电去离子化(EDI)模块设计用于水在反渗透(RO)后的连续去离子化。Elix®模块有助于在40升/小时的流速下持续可靠地输送优质纯水,无需任何维护。
应用
RO-EDI处理后产生的2型水满足了许多一般实验室应用的需求(例如样品制备、缓冲液和试剂制备、玻璃器皿冲洗),并作为设备和仪器的原料(例如高压釜、洗碟机、风化和稳定性测试室、临床分析仪和玻片染色机、氢气发生器和超纯水系统)。
特点和优势
  • Elix®ZLXM0D040的原厂更换件。
  • 含有混合床离子交换树脂。
  • 有效去除RO纯水中的剩余离子,产生恒定质量的纯水,无论给水质量(电导率、CO2水平)或RO滤筒性能如何。
  • 无需危险的化学再生程序、昂贵树脂更换、更换DI墨盒或添加柔软剂。
  • 减少维护时间,确保经济且可预测的运行成本。
法律信息
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany