主要文件
ZLXLCLPAK
Milli-Q
RO再生工具
For use with Milli-Q® CLX/HX/HR/HXSD 7000 series water purification systems
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104200
NACRES:
JA.13
包装
pkg of 1 unit
相容性
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
RO再生工具是一种水纯化配件,用于给水条件差的大容量水系统,需要反渗透(RO)膜的额外维护。
应用
用于高容量水系统,需要额外的反渗透膜维护,给水条件差。
法律信息
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany