主要文件
XX3001200
Millipore
Swinny过滤器支架13 mm,不锈钢
Swinny Filter Holder 13mm, stainless steel
别名:
13 mm过滤器支架, 不锈钢过滤器支架
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物料
PTFE O-ring
PTFE gasket
PTFE seal
stainless steel housing
stainless steel screen
质量水平
参数
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
技术
pressure filtration: suitable
长度
3.3 cm
直径
1.6 cm
过滤器直径
13 mm
过滤面积
0.8 cm2
预滤器直径
10 mm
配件
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
应用
filtration
相容性
for use with Stainless Steel Syringe Filter Holder
运输
ambient
一般描述
您可以制做自己的针头式过滤器!Microsyringe和Swinny过滤器支架使您可以灵活地选择最适合您的应用的膜类型和直径。对于无菌过滤,将过滤器支架高压灭菌并放置好膜。对注射器分配的少量液体进行超净或灭菌,或在线安装以过滤较大体积的液体。
特点 & 优点
•两种尺寸可用于一系列工艺体积
•耐用的不锈钢结构可确保使用多年,减少一次性注射器过滤器产生的废物
•可在适当位置使用过滤器进行高压灭菌以进行无菌过滤
应用:
液体的超净或灭菌
XX3001200 Swinny过滤器支架13 mm,不锈钢
XX3002500微量注射器过滤器支架25 mm,Luer-Lok,不锈钢
XX3002514微量注射器过滤器支架25 mm,NPTF,不锈钢
替换部件
XX30012RK Swinny 13 mm替换部件套件
XX30025RK 微量注射器25 mm替换部件套件
原理
压力
制备说明
灭菌方法
可在适当位置使用过滤器进行高压灭菌
法律信息
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.