主要文件
VMWP04700
Millipore
MF-Millipore膜滤器, 孔径0.05 µm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
别名:
MCE膜过滤器,孔径0.05 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
质量水平
描述
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
MF-Millipore
Millipore
参数
0.25 L/min-cm2 air flow rate
0.74 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直径
47 mm
过滤器直径
47 mm
厚度
100 μm
重量萃取物
1.5%
折射率
n/D 1.5
基质
MF-Millipore
孔径
0.05 μm pore size
72 % porosity
泡点
≥17.6 bar, air with water at 23 °C
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
MF-Millipore薄膜包括醋酸纤维素和硝酸纤维素。这些生物惰性混合物具有广泛的分析和研究应用。
应用
DNA和蛋白质的微透析
特点和优势
  • 适用于生物和环境监测应用。
  • 可热压,并与环氧乙烷和伽马辐射灭菌方法兼容。
其他说明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜对液体进行除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌,霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可使用孔径0.45μ m(或更大)的膜进行液体过滤来捕获并支持微生物的生长,以便进行随后的培养和分析。
  • 储存申明:在干燥的地点远离热源储存
  • 处置申明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律信息
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
访问文档库
Janet R Donaldson et al.
The Journal of biological chemistry, 281(39), 28811-28821 (2006-08-10)
RuvABC is a complex that promotes branch migration and resolution of Holliday junctions. Although ruv mutants are hypersensitive to UV irradiation, the molecular event(s) that necessitate RuvABC processing in vivo are not known. Here, we used a combination of two-dimensional
Fate and immunotoxic effects of silver nanoparticles on rainbow trout in natural waters
Bruneau A, et al.
Journal of nanomedicine & nanotechnology, 6(03), 290-290 (2015)
实验方案
This article is a protocol for Simple dialysis of small volumes using V Series membranes