主要文件
SX0143L
Supelco
硅胶
100-200 Mesh
别名:
Silica gel, Amorphous Silicon Dioxide, Amorphous Silica
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41123003
EC索引号:
231-545-4
表单
powder
尺寸
100-200 mesh
颜色
white
粒径
100-200 mesh
<2 mm
pH值(酸碱度)
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
沸点
2230 °C
mp
>1600 °C
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
100-200 Mesh
分析说明
Color: White
Form: Powder
Mesh size (100 - 200): To pass test
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg