主要文件
SX0002501
Millipore
用于25 mm Swinnex过滤器支架的硅胶垫圈
Accessories for filter holders for sample preparation.
别名:
垫片密封, 硅胶密封
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物料
silicone gasket
质量水平
参数
121 °C max. temp.
相容性
for use with Swinnex 25
运输
ambient
一般描述
您可以制做自己的针头式过滤器!Swinnex 换膜过滤器使您可以灵活地选择最适合您的应用的膜类型和直径。对于无菌过滤,将 Swinnex 换膜过滤器高压灭菌并放置好膜。对注射器分配的少量液体进行超清洁或消毒,或安装管线对较大体积的液体进行过滤。
特点 & 优势:
•提供三种尺寸,适用于各种处理量
•可在高压灭菌器中放置过滤器以进行无菌过滤
SX0001300 Swinnex 换膜过滤器,13 mm
SX0002500 Swinnex 换膜过滤器,25 mm
SX0004700 Swinnex 换膜过滤器,47 mm
更换零件
SX0001301 13 mm Swinnex 换膜过滤器的硅胶垫圈
SX0002501 25 mm Swinnex 换膜过滤器的硅胶垫圈
XX2702510 支撑网,25 mm,聚丙烯
XX1104715 支撑网,47 mm,聚丙烯
XX1104707,Swinnex 47 mm 换膜过滤器用硅胶 O-型圈(5-329)
SX0004701 Swinnex 47 mm 换膜过滤器的底座 O 型圈,硅胶
SX00047RK Swinnex 47 mm 换膜过滤器的替换组件
应用
样品制备用换膜过滤器配件。