主要文件
SVHLA25NB6
Millipore
带预滤层的Durapore® 0.45 µm滤膜,OptiScale®囊式滤器
OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2, pore size 0.5/0.45 μm
别名:
Durapore® 0.45 μm w/ pre-filter Optiscale 25mm NB
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031610
NACRES:
NB.24
物料
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
质量水平
管理合规性
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
autoclavable compatible
产品线
OptiScale® 25
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
OptiScale®
参数
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
技术
bioburden reduction: suitable
长度
3.9 cm (1.52 in.)
宽度
1.21 in.
直径
3.1 cm (1.2 in.)
过滤面积
3.5 cm2
杂质
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
基质
Durapore®
pore size
0.5/0.45 μm pore size
输入
sample type liquid
配件
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
运输
ambient
一般描述
设备配置:胶囊
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:细菌
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:蛋白纯化
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见OPTISCALE®-25用户手册的安装和润湿部分
  • 存储声明:参见OPTISCALE®-25用户手册
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
灭菌方法
在123 °C下进行60分钟的1个高压灭菌循环
分析说明
TOC/导电性
经过灭菌和15 mL控制水冲洗后,样品呈现每USP<64>低于500 ppb TOC并且每USP<64>低于1.3 µS/cm。
本产品经过测试,并且通过了血管注射剂中颗粒的USP<78>测试。
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13