Key Documents
STBMRFA94
Millipore
液体A
ready-to-use, bottle volume 900 mL , filling volume
别名:
冲洗液, 洗涤液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106214
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
品質等級
描述
For rinsing and dilution
無菌
sterile; autoclaved
形狀
liquid
儲存期限
12 mo.
特點
closure type screw cap with septum
ready-to-use
包裝
pack of 4 bottles
bottle of
瓶容量
1000 mL
900 mL , filling volume
輸入
sample type pharmaceutical(s)
pH值
7.1
應用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
for use with Steritest®
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-30°C
適合性
nonselective for
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
液体A是一种符合欧洲药典(EP)2.6.1、美国药典(USP)71和日本药典(JP)4.06的通用冲洗缓冲液。该产品是无色澄清液体,在25℃下pH值为7.1±0.2。在2-25℃(避光)下可保存12个月。每个盒子包含4瓶900 mL液体,每瓶具有带隔膜密封件的螺帽,可降低交叉污染的风险并优化消毒程序。
應用
在通过薄膜过滤法进行无菌检查期间,液体A用于冲洗水溶液。它用于稀释可溶性固体,用于相同的应用。还建议将该产品用作非无菌产品膜过滤的冲洗液。它非常适合用作溶解或稀释样品、复溶市售微生物或作为微生物的运输介质。
无菌测试
生物负荷测试
成分
带隔膜的螺旋盖
培養基
液体A
法律資訊
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1