文件
SJLHM4710
Millipore
MMillicup-LCR,0.45 µm,亲水性PTFE,非无菌
Non sterile Universal bottletop vacuum filter with Hydrophilic PTFE LCR membrane.
别名:
0.45 µm Millicup-LCR, Hydrophilic PTFE Filter, Non-Sterile Millicup
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
材料
PTFE membrane
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
polyethylene housing
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millicup
參數
27 inHg vacuum limit (685 mmHg) at 25 °C (differential)
3 L process volume
3 L sample volume
50 °C max. temp.
技術
vacuum filtration: suitable
高度
120 mm
直徑
8.4 cm
過濾器直徑
47 mm
過濾面積
11.5 cm2
漏斗容量
300 mL
孔徑
0.45 μm pore size
接頭
inlet funnel
outlet bottle top (Universal)
應用
filtration
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Millicup过滤装置可快速有效地过滤HPLC和其他分析技术中使用的溶剂和缓冲液(多达3L)。
功能 & 优势:
•无需准备或清理,可节省时间
•提供蛋白结合力低的亲水性Durapore PVDF、疏水性Fluoropore PTFE和亲水性LCR PTFE膜
•超洁净设计,操作安全
应用:
流动相制备、缓冲液过滤