主要文件
XX11J4750
Millipore
Sterifil换膜过滤器,500 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物料
polypropylene base (for holder)
polypropylene support screen(s) (for filter)
polysulfone cover (for funnel)
polysulfone cover (for receiver flask)
polysulfone flask (receiver)
polysulfone funnel(s)
silicone seal
silicone stopper
制造商/商品名称
Sterifil®
技术
vacuum filtration: suitable
高度
14.5 cm
直径
8.5 cm
过滤器直径
47 mm
过滤面积
15.2 cm2
预滤器直径
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
配件
inlet funnel
outlet holder stopper for standard 1 L filtering flask
应用
filtration
相容性
for use with Sterifil Aseptic System
运输
ambient
相关类别
一般描述
Sterifil® 无菌系统经设计用于一般过滤应用和用于颗粒或生物污染分析的样品过滤。该密闭装置可以保护样品和滤液不受环境的污染。Sterifil 换膜过滤器和漏斗可单独购买(不带接收瓶和盖子),与标准 1L 真空抽滤瓶或多联装置一起使用。
根据所选择的滤膜,Sterifil 产品可用于各种应用,包括样品中的微生物含量监测和微生物计数。
功能和优势
•密封装置可以保护样品和滤液不受环境的污染
•装置可装膜高温高压灭菌,以满足无菌应用要求,且废液少
•可选购手泵进行现场过滤
应用:
常规过滤,现场过滤(用可选购的手泵),微生物含量监测,微生物计数,要求保留滤膜的过滤流程
法律信息
Sterifil is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany