文件
SF016
Sigma-Aldrich
ESGRO-2i 培养基,100ml
to enhance viability of mouse embryonic stem and iPS cells
别名:
2i Naive ES/IPS Media
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.81
品質等級
形狀
liquid
技術
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
一般說明
迄今为止,通过体外培养已经稳定了小鼠多能性的两个阶段。‘原始态’代表最早的阶段,可以富集更纯净的人群,称为‘基态’。原始态最接近植入前胚泡中的胚胎上皮细胞。引发状态最接近体内即刻植入后上皮细胞。在培养、表达、表观遗传学(包括适当的X-灭活)和发育能力之间存在明显差异。原始mESC可以通过四倍体互补产生整个动物,而引发的mESC不能,这一事实是对原始hESC期望提高的一个特别令人信服的原因。
ESGRO-2i 培养基是一种确定成分的含LIF 培养基,带有选择性GSKβ和Mek 1/2抑制剂,可增强小鼠胚胎干细胞(ES)的活力,在没有血清饲养细胞的情况下增加多能性的维持。该培养基预期用于在无血清条件下以克隆密度扩增和生长细胞,并支持原生/基础多能状态。
應用
培养适用于 ES 和 iPS 细胞的衍生、传代和维护。
重要传代信息
传代ES细胞时,必须使用以下列出的细胞解离溶液之一。 用于传代在含有血清的培养基中生长的ES细胞的标准胰蛋白酶方案通常会导致过度胰蛋白酶化,从而导致细胞从平板上抬起并形成异常的球形结构。
推荐产品包括:
ESGRO Complete Accutase(目录号SF006)
ESGRO Complete 胰蛋白酶溶液(专有)(目录号SF007)
ESGRO Complete 无酶解离溶液(专有)(目录号SF009)
成分
1.含LF的ESGRO-2i 培养基: (目录号 CS204463)一 (1) 个 100 mL 瓶,含有补充 LIF的基础培养基,pH 7.1-7.3
2 。GSK3β 抑制剂补充剂:(目录号SF012-050)一(1)个50 μL瓶,含有选择性GSK3β抑制剂补充剂。
3. Mek1/2抑制剂补充剂:(目录号CS204465)一(1)个10 μL瓶,含有选择性Mek 1/2抑制剂补充剂。
儲存和穩定性
• 接收后,将基础培养基和抑制剂补充剂在-20°C下避光保存。请参阅标签上的批次失效日期。
• 将抑制剂补充剂和基础培养基中混合后,ESGRO-2i完整培养基在4°C下可避光保存长达10天。 不可冷冻。
法律資訊
cOmplete is a trademark of Roche
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
访问文档库
商品
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.