形狀
lyophilized
應用
cell analysis
檢測方法
fluorometric
一般說明
铁是人体内最丰富的过渡金属,参与多种重要的生物学过程,包括呼吸、氧输送以及与氧协作产能。铁在活细胞中主要以二价铁(Fe2+)和三价铁(Fe3+)离子形式存在。作为细胞氧化损伤的主要贡献者,Fe2+可与氧、超氧化物和过氧化氢(H2O2)反应制造有害的活性氧,因此与癌症和神经退行性疾病等重病发生有关联。BioTracker FerroOrange亚铁橙活细胞染料是专门用于检测不稳定二价铁离子(Fe2+)的橙色荧光探针。在三价铁离子(Fe3+)或除铁以外的其他二价金属离子存在的情况下,荧光强度不会增加。也不会和铁蛋白或其他物质中的络合铁发生反应。FerroOrange亚铁橙因其高细胞通透性和低细胞毒性而适合活细胞成像。光谱特性:最大吸收波长: 542 nm最大发射波长:572 nm研究类别:活细胞染料
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途