主要文件
SCT037
Sigma-Aldrich
BioTracker Far-red Labile Fe2+染料
Live Cell imaging probe for labile ferrous (Fe2+) ions, localizing inside endoplasmic reticulum (ER). Also suitable for flow cytometry.
别名:
ER and golgi Fe2+ probe, cellular iron II ion probe
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352207
NACRES:
NA.47
表单
lyophilized (solid blue)
应用
cell analysis
检测方法
fluorometric
一般描述
铁是人体中最丰富的过渡金属,参与许多重要的生物学过程,如呼吸、氧气运输和与氧气合作产生能量。在活细胞中,铁主要以亚铁(Fe2+)和铁(Fe3+)离子形式存在。作为细胞氧化损伤的主要贡献者,Fe2+与癌症和神经退行性疾病等严重疾病有关,因为它能通过与氧、超氧化物和过氧化氢接触产生有害的活性氧(H2O2)。BioTracker远红不稳定Fe2+染料是一种专门检测不稳定铁离子(Fe2+)的荧光探针。该探针可以选择性地与Fe2+分别与其他金属离子反应,不可逆地转化为远红色荧光物质。它主要定位于内质网(ER)和/或高尔基体内。它还可以与配备红色激光的流式细胞仪一起使用。FerroFarRed在浓度高达100 μM(常用浓度的约20倍)时几乎没有细胞毒性。该产品与Goryo Chemical, Inc.的FerroFarRedTM (GC903-01)相同。光谱特性:吸光度(最大值): 646nm发射(最大值):662nm(远红外)研究类别:活细胞染料
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3