文件
S4030
Millipore
Dextran Sulfate Solution
50% (w/v) liquid
别名:
dextran sulfate buffer, hybridization accelerant, hybridization additive, northern blot hybridization component, southern blot hybridization component
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
product name
硫酸葡聚糖50%溶液,
包裝
pkg of 100 mL
品質等級
製造商/商標名
Chemicon®
技術
hybridization: suitable (nucleic acid)
運輸包裝
ambient
一般說明
硫酸葡聚糖(MW >500,000)在探针杂交溶液中用作添加剂。 它的存在将杂交速率提高了10倍。硫酸葡聚糖的添加有利于探针网络的形成,从而在膜结合核酸分析过程中提高了灵敏度。 该产品以50%(w/v)的溶液形式提供。
應用
硫酸葡聚糖 - 50%溶液
制备含10%硫酸葡聚糖的溶液,将8 ml杂交成分加入2 ml 50%硫酸葡聚糖溶液中。
有关确定各种杂交条件指南所需的硫酸葡聚糖的适当浓度,请参见www.chemicon.com上目录号S4030产品特定页面上“方案”选项卡下的“硫酸葡聚糖的Hybrisol Nomograph”链接。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2