物料
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
质量水平
无菌性
sterile; irradiated
产品线
Stericup®
特点
hydrophilic
包装
pack of 12 ea
参数
max. temp. at 45 °C
描述
2.4 mL (hold-up volume)
技术
sterile filtration: suitable
高度
319 mm
容量
1000 mL
直径
13.5 cm
过滤器直径
73 mm
过滤面积
40 cm2
漏斗容量
1000 mL
基质
Durapore®
孔径
0.1 μm pore size
配件
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
运输
ambient
一般描述
这种Stericup ®0.1μm 孔径聚醚砜(PES)膜 过滤器装置带有1000 漏斗和 1000 mL 接收瓶及瓶盖,便于加工和储存。
应用
- 组织培养基 +/- 添加剂
- 缓冲液
- 生物溶液
特点和优势
- 该 Quick Release 过滤器漏斗旋转四分之一圈即可从接收瓶上拆下 —减少溢出的可能性,并且 在实验台或通风橱中更容易操作。
- Steritop ®过滤器漏斗上的Bold产品标识清楚地显示了膜特性,包括组成和孔径, 显示了膜特性,包括组成和孔径, 可用于快速选择适合应用的产品。
- 密封盖配有法兰并进行改良以便在潮湿和干燥条件下均能握紧 —可触摸塞确保牢固的密封。不用担心 灭菌的内容物可能受污染或溢出
- 接收瓶上充足的磨砂书写表面和更浅的瓶盖颜色 便于清楚标识,以改善易读性并减少不可读的 污迹。
- 密封盖位于侧面以防污染风险。
- 接收瓶可堆叠以节省储存空间。
法律信息
商品
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.