物料
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
质量水平
无菌性
sterile; irradiated
产品线
Stericup®
特点
hydrophilic
包装
pack of 12 ea
参数
45 °C max. temp.
描述
2.4 mL (hold-up volume)
技术
sterile filtration: suitable
高度
164 mm
容量
250 mL
直径
12.5 cm
过滤器直径
73 mm
过滤面积
40 cm2
漏斗容量
250 mL
基质
Express PLUS™
孔径
0.22 μm pore size
配件
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
运输
ambient
相关类别
一般描述
Stericup® 和Steritop® 无菌过滤器设备采用可靠的高性能膜,可实现实验室试剂、缓冲液和培养基的最佳无菌过滤操作。 这些设备将良好的流速和处理量与低非特异性结合和稳定的无尖端设计结合起来。
这种Stericup ® 0.22 μ m 孔径聚醚砜(PES)膜 过滤器单元结合了250mL瓶顶过滤器和 250 mL 接收瓶及瓶盖,便于加工和储存。
应用
- 组织培养基 +/- 添加剂
- 缓冲液
- 生物溶液
特点和优势
- 该 Quick Release过滤器漏斗旋转四分之一圈即可从接收瓶上拆下 —减少溢出的可能性,并且 在实验台或通风橱中更容易操作。
- Steritop®过滤器漏斗上的Bold产品标识清楚地 显示了膜特性,包括组成和孔径, 可用于快速选择适合应用的产品。
- 密封盖为法兰连接并经过过改良以便在潮湿和干燥条件下均能握紧 —可触摸塞确保牢固的密封。不用担心 灭菌的内容物可能溢出或污染。
- 接收瓶上充足的磨砂书写表面和更浅的瓶盖颜色 便于清楚标识,以改善易读性并减少不可读的 污迹。
- 密封盖位于侧面以防污染风险。
- 接收瓶可堆叠以节省储存空间。
法律信息
其他客户在看
商品
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
相关内容
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.