材料
EPDM rubber
polypropylene
品質等級
特點
Optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membrane, optimized system lifetime and performance. Removal of large particles, organic compounds and free chlorine from feed water with a silt density index (SDI) up to 12
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Progard®
高度
39.5 cm (15.5 in.)
總有機碳(TOC)殘留物
<2000 ppb
鹵化殘基
<3 ppm (Cl2)
相容性
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs™ Essential
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Progard® TNP2 预处理包对自来水进行预处理,去除大颗粒、有机化合物和游离氯。这样可以保护反渗透(RO)膜免受有机污垢和氯氧化影响。
Progard® TNP2 预处理包可确保系统寿命和性能得到优化。
及时更换耗材是保持系统正常工作的关键。
设计用于和下列净水系统联合使用: AFS® Essential、Elix® Advantage、Elix® Reference、Elix® Essential、 Milli-Q® Integral、以及RiOs™ Essential。
Progard® TNP2 预处理包可确保系统寿命和性能得到优化。
及时更换耗材是保持系统正常工作的关键。
设计用于和下列净水系统联合使用: AFS® Essential、Elix® Advantage、Elix® Reference、Elix® Essential、 Milli-Q® Integral、以及RiOs™ Essential。
應用
去除游离氯、有机物和颗粒,保护反渗透(RO)膜。
特點和優勢
- Progard® TNP2预处理包由聚丙烯和 EPDM 构成。
- 适用于进水自来水污染密度指数(SDI) < 12且Cl2 < 3 ppm,TOC < 2000 ppb。
- 天然活性炭介质具有较高的表面积和吸附动力学,可耐受含有高达3 ppm的氯和2000 ppb的TOC的给水。去除游离氯和有机化合物。
- 为了防止细菌增殖,选定的天然活性炭已浸渍银,其是一种公认的抑菌剂。
- 深层过滤介质展现出高容量和优化截留能力,可耐受SDI高达12的进水,去除颗粒。
- 使用 e-Sure 标签实现100%可追溯性-结合RFID技术。这提供了套件参数的即时可见性,并确保了系统的安全性和最佳性能,从而实现完全可追溯性。
法律資訊
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany