材料
polyethersulfone membrane
品質等級
技術
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
過濾器直徑
150 mm
過濾面積
177 cm2
孔徑
100 kDa NMWCO
運輸包裝
ambient
一般說明
Device Configuration: Ultrafiltration Discs
法律資訊
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1