材料
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
品質等級
特點
holdup volume 85 mL (in feed channel)
製造商/商標名
Pellicon®
參數
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
技術
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
高度
2.4 cm (0.93 in.)
長度
20.6 cm (8.1 in.)
寬度
17.8 cm (7 in.)
過濾面積
0.57 m2
膜面積
0.57 m2
重量法萃取物
≤1500 mg/m2
基質
Ultracel® (Membrane)
孔徑
3 kDa NMWCO
pH值
2-13
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pellicon® 3过滤装置是技术先进、性能优越的盒式膜包,非常适合现今’高浓度的治疗抗体,能耐受较高的操作压力、温度并可满足苛刻清洗要求。
Pellicon® 3盒式膜包(装有Ultracel®滤膜)专用于过滤药物蛋白(例如单克隆抗体)、重组和非重组蛋白。
P3C003C05 Pellicon® 3超滤装置的孔径为3 kDa NMWCO,过滤面积0.57 m2,PLCCC膜,大小0.8 cm (H) x 5.6 cm (W) x 20.6 cm (L)。
Pellicon® 3盒式膜包(装有Ultracel®滤膜)专用于过滤药物蛋白(例如单克隆抗体)、重组和非重组蛋白。
P3C003C05 Pellicon® 3超滤装置的孔径为3 kDa NMWCO,过滤面积0.57 m2,PLCCC膜,大小0.8 cm (H) x 5.6 cm (W) x 20.6 cm (L)。
特點和優勢
- 坚固&可靠–非常适合当今要求更高的过滤工艺
- 高性能–具有优异的分辨率、产量和抗背压性能
- 最佳的产品回收率–得益于成熟的膜技术
- 无空隙技术–尖端的膜几乎解决了任何分离难题
- 无缺陷,优异的附着力–Ultracel®使用铸造在微孔基底上的复合膜
- 自动化制造–提供无与伦比的性能、一致性和可靠性
- 易于安装 & 维护-安装和维护简单
其他說明
这些产品是在遵守良好生产规范的工厂中生产的。
分析報告
可提取物质量:在受控室温下在水中浸泡24小时后称量
法律資訊
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany