Merck
P3C003C00
Millipore
带Ultracel® 膜的Pellicon® 3 盒式超滤膜包
filtration area 88 cm2, NMWCO 3 kDa
别名:
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® 3kDa Membrane, C Screen, 88 cm2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物料
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
质量水平
特点
holdup volume 1.5 mL (in feed channel)
制造商/商品名称
Pellicon®
参数
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C
5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
技术
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
高度
0.8 cm (0.33 in.)
长度
20.6 cm (8.1 in.)
宽度
5.6 cm (2.2 in.)
过滤面积
88 cm2
膜面积
88 cm2
重量萃取物
≤1500 mg/m2
基质
Ultracel® (Membrane)
孔径
3 kDa NMWCO
pH值(酸碱度)
2-13
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Pellicon® 3 过滤设备是先进的高性能过滤膜包,非常适合于如今’较高滴度的治疗性抗体以及需要更高操作压力、温度和碱液清洗操作的要求更苛刻的过滤过程 。
带Ultracel® 膜的Pellicon® 3 膜包用于过滤治疗性蛋白(如单克隆抗体)以及重组和非重组蛋白。
该P3C003C00 Pellicon® 3 超滤设备孔径为 3 kDa NMWCO,过滤面积为88 cm2,配备PLCCC 膜,尺寸为 3.8 cm (H) x 17.8 cm (W) x 20.6 cm (L)。
特点和优势
  • 耐用 & 可靠 – 非常适合于如今要求更苛刻的过滤过程
  • 高性能– 产生良好的分辨率、产量和耐背压性能
  • 最佳产品回收率– 由于经过实践检验的膜技术
  • 无空洞技术– 领先膜可解决任何分离难题
  • 无缺陷的良好附着 – Ultracel®采用微孔基质上浇筑成型的复合材料膜
  • 全自动生产– 实现超群的性能、一致性和可靠性
  • 易于安装 &维护– 安装和维护简单
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
分析说明
重量提取物:在受控室温下在水中放置24小时后
法律信息
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1