主要文件
P2PLBCC01
Millipore
Pellico®n 2 迷你超滤模块
filtration area 0.1 m2, NMWCO 3 kDa
别名:
Pellicon 2 Mini Ultrafiltration Module PLBC C 0.1 m2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
物料
polypropylene screen
polyurethane adhesive
regenerated cellulose
质量水平
制造商/商品名称
Pellicon®
参数
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
技术
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
高度
1.5 cm (0.6 in.)
长度
21 cm (8.3 in.)
宽度
5.6 cm (2.2 in.)
过滤面积
0.1 m2
滤膜标称面积
0.1 m2
重量萃取物
≤1500 mg/m2
基质
Ultracel®
孔径
3 kDa NMWCO
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
滤器类型:超滤
设备配置:Mini Cassette
过滤器编码:PLBC
特点和优势
C型筛(粗筛)
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
预过滤要求:100 µm
分析说明
重量提取物:水冲洗后
法律信息
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2