物料
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
质量水平
制造商/商品名称
Pellicon®
参数
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
4-6 L/min recirculation rate at 1.4 bar (20 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
技术
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
高度
1.5 cm (0.6 in.)
长度
21 cm (8.3 in.)
宽度
17.8 cm (7.0 in.)
过滤面积
0.5 m2
滤膜标称面积
0.5 m2
重量萃取物
≤1500 mg/m2
基质
Biomax®
孔径
100 kDa NMWCO
pH值(酸碱度)
1-14
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Pellicon® 2超滤BIOMAX 100滤盒是滤盒式切向流过滤设备的标准。P2B100A05的设计考虑到了工艺放大和应用开发。
Millipore BIOMAX 100聚醚砜膜具有无空隙结构,可防止溶质通过通常与传统超滤膜薄皮下空隙相关的微缺陷泄漏。这些无空隙膜的渗透性更强,从而产生具有同等或优异的产品保留率的高通量。这些无空隙膜具有快速、高产率加工和较小系统的优点。
Pellicon® 2滤盒超滤BIOMAX膜组件的过滤面积为0.5 m2,孔径为100 kDa NMWCO。
Millipore BIOMAX 100聚醚砜膜具有无空隙结构,可防止溶质通过通常与传统超滤膜薄皮下空隙相关的微缺陷泄漏。这些无空隙膜的渗透性更强,从而产生具有同等或优异的产品保留率的高通量。这些无空隙膜具有快速、高产率加工和较小系统的优点。
Pellicon® 2滤盒超滤BIOMAX膜组件的过滤面积为0.5 m2,孔径为100 kDa NMWCO。
应用
以下物质的浓缩、脱氧或缓冲液交换:
以下物质的捕获、清洗或澄清:
- 蛋白质溶液
- 多糖溶液
- 病毒悬浮液
以下物质的捕获、清洗或澄清:
- 细胞培养物和裂解产物
- 胶体悬浮液
- 病毒培养物
特点和优势
- A 型筛(紧密筛 )
- 领先的无空孔膜可以解决任何分离挑战
- 短流道实现更高的通量和更高分辨率的分离能力
- 首选流道构造提供工艺优化能力
- 可预测、快速、可放大
- 从实验室模块到工业组件实现真正的线性可扩展性,可处理数千升体积
- 实现更高的分辨率、改善的产量和优良的耐背压性
- Ultracel膜是在微孔基质上浇筑的复合材料膜,是一种性能优良的无缺陷膜
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
预过滤要求:100 µm
分析说明
重量提取物:水冲洗后
法律信息
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2