主要文件
NY6000010
Millipore
尼龙网滤膜
Millipore, 30 cm x 3 m, hydrophilic
别名:
尼龙膜过滤器,孔径60.0 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物料
Nylon membrane
plain filter
white filter
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipore
参数
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
过滤器长度 × 宽度
30 cm × 3 m
厚度
50 μm
孔径
41 % porosity
60.0 μm pore size
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
尼龙滤膜与众多溶液相容。有两种滤膜可供选用:1)孔径范围为0.20到1.2 µm的尼龙滤膜,以及2)网目范围为5到180 µm的编织网滤膜。
我们的5 µm尼龙编织网滤膜(NY054700)常用于汽车工业的清洁度分析。
特点 & 优势:
•孔径范围广
•耐腐蚀性溶剂
应用:
微粒去除和澄清;溶剂过滤;微粒分析;颜料监测;汽车工业清洁度分析
滤器类型:滤网
滤器编码:NY60
应用
  • 收集藻类和细胞
  • 塑料分析
  • 大颗粒过滤
  • 秀丽隐杆线虫和斑马鱼的毒理学和药物筛查
  • 颗粒成像系统的背景过滤器
  • 溶剂预过滤
涂料监测
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13