材料
Nylon membrane
plain filter
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
參數
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
過濾器直徑
25 mm
厚度
65 μm
孔徑
17 % porosity
30.0 μm pore size
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 藻类和细胞收集
- 颗粒分析
- 大颗粒过滤
- 秀丽隐杆线虫和斑马鱼的毒理学和药物筛查
- 颗粒成像系统的背景过滤器
- 溶剂预过滤
植物监测