Merck
一次性混合仪
我们的一次性混合仪容量从 10 升到 3000 升不等,满足最广泛的混合需求。Mobius® 一次性混合仪可高效混合药物成分并制备缓冲液和培养基等工艺溶液。与需要停机进行清洗过程的传统不锈钢混合仪不同, Mobius® 一次性混合仪能够以同样的混合品质大大缩短停机时间。Mobius® ADC 反应器专为抗体药物偶联物生产的关键偶联工序而设计。
请参阅以下 相关资源联系我们。 
从大到小3个Mobius MIX一次性混合仪。
Mobius®MIX:面向蛋白质和剪切敏感产品均质化等温和混合应用的首选混合解决方案
  • 可选规格有10 升、50 升、100 升、200 升、500 升和 1,000 升(夹套式不锈钢或塑料材质,视具体规格而定)
  • 快速、易于安装和使用
  • 紧凑型的设计和移动载体构造增强了灵活性
  • 无需预热的即开即用型电子系统
三个不同大小的不锈钢Mobius® Power MIX一次性混合器,中等大小的在左边,大的在中间,小的在右边。
Mobius® Power MIX:面向难溶材料和缓冲液制备应用的首选混合解决方案
  • 可选规格有 100 升、200 升、500 升、1000 升、2000 升、2500 升和 3000 升(夹套式不锈钢或塑料材质,视具体规格而定)
  • 不锈钢版本具有可打开至混合仪一半直径的宽门,便于装袋
  • 不锈钢版本可选配集成式称重传感器和温度传感器
三种尺寸的 Mobius<sup>®</sup>ADC 反应器
Mobius®ADC 反应器:适用于生物偶联的一次性可扩展混合系统系列
  • 可选规格有 10 升、100 升和 500 升
  • 一次性组件与 DMAc 和 DMSO 等溶剂的兼容性经过验证,可保证产品质量 
  • 根据连接要求进行设计,配备额外端口以实现客制化原料处理
Mobius®混合仪控制箱。
Ready to Connect 控制箱
Mobius® 混合仪和 Mobius® ADC 反应器可通过 Ready to Connect 控制箱进行本地或远程监控。
对于 Mobius® MIX 和 Power MIX,搭载了 Bio4C ACE™ 控制软件 的智能控制箱可远程监控关键工艺参数,提供先进的工艺控制,并有助于在混合操作过程中遵守合规要求。
一次性混合袋由 PureFlex™ 或 Ultimus® 薄膜制成。PureFlex™ 系列一次性工艺容器薄膜具有高纯度、医用级和共挤等特性,可提供强度、柔韧性、出色的气体阻隔性能和惰性接触性能。此外,Ultimus®薄膜专为更具挑战性的一次性生物处理液体应用而设计,提高了耐用性,同时保持了一次性生物处理所需的易操作性、灵活度和一致性。
相关资源
1/3