文件
MX0487
Supelco
甲醇
≥99.8% (GC), anhydrous, reagent grade, ACS reagent, for extraction, for analytical purposes, meets USP/NF
别名:
木酒精
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OH
CAS号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116121
酶委員會索引編號:
200-659-6
product name
甲醇, anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
等級
ACS reagent
anhydrous
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
品質等級
agency
meets USP/NF
蒸汽密度
1.11 (vs air)
蒸汽壓力
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
725 °F
expl. lim.
36 %
雜質
≤0.0002 meq/g Titrable base
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.001% Carbonyl (acetone, formaldehyde, acetaldehyde)
≤0.03% Water (H2O)
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
clearAPHA: ≤10
折射率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 9.7 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
格式
neat
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析報告
AppearanceClearAssay (GC)99.8% minCarbonyl (acetone,formaldehyde,acetaldehyde)0.001% maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.001% maxSolubility in waterTo pass testSubstances darkened by sulfuric acidTo pass testSubstances reducing permanganateTo pass testTitrable acid0.0003meq/g maxTitrable base0.0002meq/g maxWater (H2O)0.03% max
Evaporation Number: 1.9
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
甲醇 analytical standard
Supelco
82762
甲醇