主要文件
MP42G15
Millipore
mPAGE® 4-20% Bis-Tris Precast Gels
4-20% Bis-Tris, 15 well, 1mm
别名:
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105320
NACRES:
NC.01
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
mPAGE® 4-20% Bis-Tris预制凝胶, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 15 well
保质期
18 mo.
包装
pkg of 10 gels
长度 × 宽度 × 孔数
10 cm × 8 cm × 15 well
盒宽度 × 长度
10 cm × 8 cm
凝胶厚度
1 mm
孔最大体积
40 μL
well wells
15 wells
相容性
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
mPAGE 4-20% Bis-Tris预制凝胶,10x8
  • 除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
应用
用于高分辨率蛋白分离的mPAGE 4-20% bis-tris凝胶
  • 上样量高达40 μl样品/孔
  • 典型运行时间为30分钟(MES,180V)或34分钟(MOPS,200V)
  • 与Bio-Rad Mini-PROTEAN系统一起使用时的反向垫圈
  • 使用适配器(MPTA)与XCell SureLock和其他兼容系统
蛋白质印迹
法律信息
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2