包装
pack of 3 ea
质量水平
制造商/商品名称
Milliflex Oasis®
应用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with Milliflex Oasis® systems, connects two pumps
运输
ambient
一般描述
MILLIFLEX OASIS ®过滤系统提供了一种简化和保障微生物测试过程的解决方案,具有优良的生产力、结果可靠性和法规遵从性。MILLIFLEX OASIS®泵是新一代真空泵,用于制药环境中的水和生物负载分析。MILLIFLEX OASIS® T管路接头可以将两台泵连接至一根排水管,节省工作区的空间。
应用
MILLIFLEX OASIS ®过滤泵可用于啤酒、瓶装水、化妆品和药品分析的生物负载测试和水监测。
法律信息
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany