主要文件
Z108812
Zerostat 抗静电枪
keeps film, glass, and plasticware dust and lint-free
别名:
Static Eliminator
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103512
NACRES:
NB.35
材料
body (ABS - acrylonitrile butadiene styrene)
包裝
pkg of 1 ea
尺寸
~4 in. × 6 in.
重量
4.9 oz
相关类别
一般說明
Zerostat 3可防止带电粒子在称重或转移过程中四处“飞扬”,并且能够去除薄膜、玻璃和塑料制品表面的灰尘和绒毛。它结合了最新开发的独特′压电晶体′装置,该装置已在全球范围内用于消除实验室内各种物品的静电。
这种多功能仪器是便携式的,不需要电池、电源或充电。预期寿命为50,000+次扣压(手柄动作)。
每个Zerostat 3都带有一个测试离子指示器,以确认该装置正常运行。
注意:该晶体会受到湿度影响。这不是永久性的,可以通过干燥逆转。为了得到最佳效果,装置应当在干燥环境下储存(最好是脱水,或是在包装中装入一些硅胶1或2天)晶体干燥后装置就可以立刻再次工作。
警告
警告!请勿在易燃易爆环境中使用。
法律資訊
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)