Merck
所有图片(7)
主要文件
MMHAWG224
Millipore
Milliflex Oasis®过滤装置
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 250 mL
别名:
无菌膜过滤设备,以混合纤维素酯网格膜制备,用于生物负荷检测
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116129
NACRES:
NB.79
物料
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
质量水平
Agency
EP, USP, JP
无菌性
electron beam irradiated
特点
ready-to-use
包装
pack of 24
制造商/商品名称
Milliflex Oasis®
过滤器直径
49 mm
体积
250 mL
孔径
0.45 μm
适用性
suitable for (suitable for solid cultivation)
应用
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with Milliflex Oasis® System
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
MILLIFLEX OASIS® 250 mL漏斗是一种即用型无菌过滤器,结合了漏斗和网格膜滤器,为生物负荷试验提供了完整的解决方案。此过滤器由丁苯共聚物制成,滤膜由孔径为0.45 μm、直径为49mm的白色网格混合纤维素酯制成。MILLIFLEX OASIS®滤膜的表面积几乎是标准膜的两倍,从而能够更快地过滤,并且无需使用任何工具即可轻松地将漏斗与膜分离。过滤后滤膜凸起代表它保持完整,并且防止它放置到培养基上时有气泡困住。
MILLIFLEX® PROTACT特色设计保护样品免遭二次污染,使膜和琼脂完美贴合,带来最可靠结果。专利所有的密封滤膜可避免出现其它过滤系统常见的侧漏现象,保证稳健结果。
MILLIFLEX® AZURE特色设计结合透明的杯体和环绕一圈的液位指示,方便从任意角度轻松倒液。创新的组件设计可防止任何漏液或样品从膜旁侧漏,保证过滤稳定适当的样品体积。
MILLIFLEX® RACK&STACK特色设计包括用于保证安全转移和培养的锁扣盖。
应用
MILLIFLEX OASIS® 250 mL漏斗适用于生物负荷检测、水监测和啤酒、瓶装水的一般微生物分析。它被广泛用于药物和化妆品行业
法律信息
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany