Merck
MIXJ100L102LA
Millipore
Mobius® 100L 混合器推车
jacketed with load cells and ASME coded
别名:
Mobius® 100L mixer carrier, jacketed with load cells and ASME coded
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103801
eCl@ss:
32010600
材料
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
品質等級
參數
4-40 °C temperature
高度
126.5 cm (49.8 in.)
寬度
83 cm (32.7 in.)
深度
67 cm (26.4 in.)
重量
186 kg (410 lb)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany