Merck
MIX0200L107
Millipore
Mobius®一次性搅拌机马达
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103801
eCl@ss:
32010600
參數
≤400 rpm speed (to be validated for each process)
≤500 rpm speed (to be validated for each process)
4-40 °C temperature
品質等級
高度
10.2 cm (4 in.)
寬度
15.5 cm (6.1 in.)
電纜長度
300 cm (118.1 in.)
深度
15 cm (5.9 in.)
重量
4.9 kg (10.8 lb)
耗電量
300 W (max.)
接頭
Hummel connector
相容性
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
規格
IP 67
法律資訊
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany