Key Documents
MIX0010LLIN
Millipore
Mobius® 混合器衬板
Bronze Mobius® 10L mixer liner
别名:
Mobius® 10 L mixer liner, Bronze
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103801
eCl@ss:
32010600
品質等級
產品線
Mobius®
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany