主要文件
XX8000024
Millipore
管路,3/16 in.I.D. x 7.6 m,硅胶
Peristaltic pump use
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151800
eCl@ss:
32031690
物料
silicone
参数
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi)
内径
4.8 mm (0.1875 in.)
长度
7.6 m (25 ft)
外径
9.5 mm (0.374 in.)
应用
蠕动泵用途
制备说明
灭菌方法
高压灭菌