主要文件
MHPC10025
Millipore
HPC总计数取样器
m-HPC medium for recovery of stressed and non stressed aerobic bacteria
别名:
m-HPC培养基,异养平板计数琼脂,
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
eCl@ss:
32160607
NACRES:
NB.14
物料
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
质量水平
包装
box of 25 units
孔径
0.45 μm pore size
输入
sample type food(s)
sample type beverage(s)
pH值(酸碱度)
7.1±0.2 (25.0 °C)
应用
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
相容性
Incubator
运输
ambient
储存温度
2-8°C
适用性
bacteria (total count in stressed environment)
一般描述
我们的采样器和拭子检测试剂盒简化了表面细菌、酵母菌或霉菌生物负荷水平的常规微生物分析。该技术消除了与传统检验技术相关的繁琐和昂贵的硬件和材料。拭子可在难以到达的区域进行采样。HPC红色检测采样器含有m-HPC培养基,用于回收需氧菌(非-影响因素作用和影响因素作用)。
应用
环境水、冷却塔水、工艺水、实验室级和电子水、透析水以及食品和饮料产品的微生物分析。
适用性
浸入取样器检验总计数
分析说明
菌落看起来闪亮、半透明或透明。颜色从无色到白色、奶油色或偶尔有色素。建议放大菌落。
其他说明
联系技术服务部获取有效期信息。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
相关内容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
查看所有结果