文件
1.00778
Millipore
Cult Dip Combi
For detection of total bacterial count and yeasts & fungi in liquid samples
别名:
浆板测试器, 浸渍玻片
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.74
材料
clear plastic tube
green plastic cap
white plastic (Dip slide)
品質等級
產品線
Envirocheck
包裝
pkg of 10 tubes
製造商/商標名
Envirocheck
儲存條件
do not freeze
應用
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
儲存溫度
room temp
適合性
coliforms
fungi
yeasts
一般說明
Cult Dip Combi是即用型浸片,用于半定量检测液体样品中的微生物。 载玻片两面涂有不同琼脂,用于检测细菌总数和酵母菌 & 霉菌。 含有TTC琼脂(无色琼脂)的一面用于细菌总数计数,而含有改良马铃薯葡萄糖琼脂(橙色琼脂)的一面用于酵母和真菌计数。将载玻片从试管中拧下,将其浸入液体样品,或者通过轻柔喷雾或置于液体流中,使载玻片润湿。然后将其拧回到试管中,竖直培养。在27-30°C下培养24-48小时后,可以读取细菌总数结果,而酵母和真菌结果将在3天后显示。或者,可以在室温下培养试管,2-4天后读取细菌总数,4-7天后读取酵母和霉菌结果。
應用
Cult Dip Combi适用于在工业和环境监测下同时检测液体中的细菌总数、酵母菌和真菌。
分析報告
微生物污染:不生长
pH 值
-TTC-琼脂:
6.6-7.2
-马铃薯葡萄糖琼脂:6.3-6.8
生长:TTC-琼脂
-大肠杆菌:
生长/红色菌落
-奇异变形杆菌:生长/红色菌落
-克雷伯氏肺炎菌:生长/红色菌落
-铜绿假单胞菌:生长/红色菌落
-粪肠球菌:生长
-野生酵母(菌株 2):生长/红色菌落
-野生酵母(菌株 4):不生长/生长不良
-团青霉 ATCC 10428:生长
生长:马铃薯葡萄糖琼脂
-大肠杆菌:
不生长
-奇异变形杆菌:不生长
-克雷伯氏肺炎菌:不生长
-铜绿假单胞菌:被抑制
-粪肠球菌:不生长
-野生酵母(菌株 2):生长
-野生酵母(菌株 4):生长
-团青霉 ATCC 10428:生长
法律資訊
CULT DIP COMBI is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
其他客户在看
相关内容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
查看所有结果