推荐产品
长度 × 宽度 × 高度
6 in. × 11 in. × 12 in., Millicell® Digital Cell Imager
重量
5.67 lbGross weight
相容性
USB/Ethernet/Wi-Fi
相关类别
一般描述
轻松测量和评估细胞培养质量。我们的Millicell® DCI数字细胞成像仪可更加高效地执行细胞传代相关的日常重复操作。可快速、客观地评测细胞汇合度、细胞形态和生长趋势,改善细胞生长一致性。
准确的细胞汇合度测定,消除用户人为偏差!
WiFi兼容EDIMAX外部U盘,适用以太网。
购买Millicell® DCI数字细胞成像仪时,请同时选择相应的软件订阅服务。
准确的细胞汇合度测定,消除用户人为偏差!
WiFi兼容EDIMAX外部U盘,适用以太网。
购买Millicell® DCI数字细胞成像仪时,请同时选择相应的软件订阅服务。
- 免费试用版软件订阅:MDCI1TRIAL
- 1年期软件订阅:MDCI1T1YR
- 终身版软件订阅:MDCI1T1LIF
特点和优势
- 更快地分析
- 减少用户人为误差
- 测定细胞汇合度、细胞数和细胞形态
- 血球计数板或者培养容器内直接检测
- 双击采集图像
- 方便的基于网络的云服务,支持数据存储和归档
组分
- 仪器
- 电源。备用选项:MDCI1USBD0N
法律信息
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
商品
Tips and tricks for using the Millicell® Cloud Application to analyze data from the Millicell® DCI digital cell imager.
Discover the answers to your questions about using the Millicell® DCI Digital Cell Imager, counting cells, and measuring cell confluency and morphology.
Data for validated non-human cell lines using the Millicell® DCI Digital Cell Imager for confluency determination and estimated cell counts.
Data for validated non-human cell lines using the Millicell® DCI Digital Cell Imager for confluency determination and estimated cell counts.
相关内容
新增直观的触屏界面、孔内自立电极、自动数据记录等人性化功能,简化跨膜细胞电阻测量(TEER)的数据采集和分析。