主要文件
CAX2-S0000
Millipore
CellASIC ONIX2微流控活细胞实时分析系统
别名:
CellASIC ONIX2, Microfluidic System
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NC.51
制造商/商品名称
CellASIC® ONIX
宽度 × 直径 × 高度
330 mm × 306 mm × 108 mm
运输
ambient
一般描述
CellASIC® ONIX2微流控活细胞实时分析系统是一款自动化平台,可精确调控多个关键的细胞培养参数,用于检测细胞对预设的液流体系、温度以及气体环境变化的反应。凭借超高品质的图像和全面的环境把控,提供活细胞过程的详细信息。通过优质透明的芯片培养板、直观的软件和各种倒置显微镜,实现对环境中的活细胞长期持续的高倍数观察。
包括:
  • 控制仪:小体积、集成式微培养控制仪,维持液体流动、试剂添加、温度和气体条件。
  • 芯片培养板:针对不同应用独特设计,实现新的细胞培养物的活细胞成像。
  • 控制面板:矮小、优质、高透培养室和控制面板,轻松安装到倒置显微镜上,不再需要臃肿的环境试验箱。
  • 操控软件:直观易用,快速轻松地设置详细实验方案,实现真正的全自动细胞培养。
控制器系统:
  • 可自动调控流速、气体成分和温度变化、稳定梯度、营养/药物添加和培养基更换。
  • 可控制8项关键细胞培养参数。
  • 温度、氧气浓度、生长因子、湿度、pH、渗透压、葡萄糖、ECM和粘附(adhesion)。
CellASIC® ONIX2芯片培养板的优点:
  • 透光的玻璃底板和腔室结构,实现高分辨率成像。
  • 可同时进行多个独立实验。
  • 持续地添加营养、去除废液,保持最佳细胞状态。
控制面板优点:
  • 一键式真空机制,方便密封控制面板与芯片培养板。
  • 通过压力驱动液流进入细胞室,即使微量体积也能保持高精确度。
  • 液流系统与培养板上的生物液没有接触,防止污染。
  • 矮小设计的控制面板,方便轻松安入任意的倒置显微镜台。
软件优点:
  • 清楚明白的实验方案,所有实验参数保存在同一文档中。
  • 方便、可再现性。
  • 一致、可靠。
  • 错误检查、自检和数据记录总总功能,更好地解决故障、改善服务。
应用
  • 酵母单细胞反应。
  • 细菌单细胞反应。
  • 细菌生物膜动态。
  • 细胞缺氧应激。
  • 培养基条件、药物等刺激剂改变后的细胞反应。
  • 宿主与病原体的相互作用。
  • 化学梯度影响的趋化/迁移。
  • 难培养细胞或长期培养实验的最佳培养参数优化。
  • 3D细胞培养物显微观察。
法律信息
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
相关内容
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.