Merck
MC0SP01FS1
Millipore
Millistak+® HC Pro Pod深度过滤器
C0SP, filtration area 0.11 m2, hydrophilic
别名:
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, C0SP media series, 0.11 m 2 surface area
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
acrylic
polypropylene
silica filter aid
品質等級
描述
Primary clarification directly out of the bioreactor
產品線
EMPROVE® Filter
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millistak+®
參數
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward)
50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
高度
12.5 in. (32 cm)
317 mm
長度
24.2 in. (62 cm)
深度
1.6 in. (4.1 cm)
過濾面積
0.11 m2
雜質
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
輸入
sample type liquid
傅導性
18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water)
過濾器等級
C0SP
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Millistak+® HC Pro Pod深层过滤器(高载量合成介质)是合成材质的深层过滤器, 提供更洁净、更均一的深层过滤介质,超越目前的 硅藻土(DE)和纤维素(CE)滤器。该装置为 生产规模Pod,采用C0SP介质,支持 二级澄清和下游过滤。
應用
直接从生物反应器中进行初步澄清
特點和優勢
合成材质
  • 更低的TOC析出量,可以减少50%的用前冲洗量
  • 不含干扰细菌内毒素检测(LAL)结果的β葡聚糖
  • 具有批次间一致性,实现成功开发和稳定可靠的澄清工艺
深层过滤器介质构造&设计
  • 与同等截留能力的一般市售硅藻土产品相比,过滤能力高达2倍
  • HCP杂质去除能力更高
即用型Pod装置
  • 灵活的模块化,使该产品处理量可由5L扩展至12000L或更高
  • 结构坚固,易于使用及安装
規格
纯水冲洗(50 L/m2表面积)并在纯水中静态浸泡24小时后,检测痕量金属。 采用三批不同的uPod装置,得到可析出金属的平均值。ICP-MS法分析。 不可高压锅蒸汽灭菌。
过滤器级别:C0SP
準備報告
灭菌
123 ºC×60 min,高压锅蒸汽灭菌1次后仍可保持完整性。高压锅蒸汽灭菌后可能会影响过滤性能。推荐仅在使用后灭菌。
分析報告
产品的水电导率(25°C):50 L/m2(5升每ft2)介质表面积(300 LMH, 10 min)纯水冲洗后测定。冲洗后,取样检测电导率。装置不可高压锅蒸汽灭菌。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany