主要文件
MABT524
Sigma-Aldrich
抗Cortactin(p80 / 85)抗体,克隆5G3.2
clone 5G3.2, from mouse
别名:
Src substrate cortactin, Amplaxin, Oncogene EMS1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
5G3.2, monoclonal
物種活性
mouse
物種活性(以同源性預測)
human (based on 100% sequence homology)
技術
western blot: suitable
同型
IgG2bκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CTTN(2017)
一般說明
Src 底物肌动蛋白(UniProt Q14247;也称为 Amplaxin、癌基因 EMS1)由人 CTTN(也称为 EMS1)基因(基因 ID 2017)编码。皮层肌动蛋白是一种胞质蛋白,可促进肌动蛋白细胞骨架(尤其是细胞周围的肌动蛋白皮质)的聚合和重排。响应于细胞外刺激,皮层肌动蛋白被上游激酶磷酸化而激活。已知 Src 使皮层肌动蛋白的 Tyr421、Tyr466 和 Tyr482 磷酸化,从而导致皮层肌动蛋白与 F-actin 和 Arp2/3 相互作用。Erk 还可以使皮层肌动蛋白的 Ser405 和 Ser418 磷酸化,从而将其他肌动蛋白成核促进因子(NPF),最重要的是 N-WASP,募集到 Arp2/3 复合物中。因此,磷酸化的皮层肌动蛋白可以募集并稳定位于早已存在的 F-actin 上的 Arp2/3 复合物,并为新肌动蛋白分支的形成提供了成核位点。皮层肌动蛋白在肿瘤细胞中过表达会增强侵袭性,原因是形成了高度活跃的板状伪足,也称为侵袭性伪足。皮层肌动蛋白包含一个 N 末端天冬氨酸-天冬氨酸-色氨酸(DDW)序列(aa 29-31(鸡);aa 20-22(人 & 小鼠)),介导其与 Arp2/3 的相互作用,然后是六个半重复序列(aa 80-125、126-162、163-199、200-236、237-273、274-310、311-333(鸡);aa80-116、117-153、154-190、191-227、228 -264,265-301,302-324(人和小鼠)),介导 F-actin 相互作用,一个富含脯氨酸的卷曲螺旋结构域(aa349-410(鸡);aa348-401(人和小鼠)),介导 Src SH3 结构域相互作用,以及一个 C 末端 SH3 结构域(aa 505-563(鸡);aa488-546(人);aa 492-550(小鼠)),其中包含 Erk 磷酸化位点,对于皮层肌动蛋白与 Arp2/3 以外的 NPF 相互作用非常重要。
特異性
克隆 5G3.2 表位位于含有皮质激素重复序列 3-6 的区域内。可能对缺乏皮质激素重复序列 6 的人剪接同工型 2&3 具有反应性,但尚未确认。
免疫原
具有 GST 标签的重组人皮层肌动蛋白片段,包含皮层肌动蛋白重复 3-6。
應用
研究类别
细胞结构
该小鼠单克隆抗皮层肌动蛋白(p80/85),克隆 5G3.2 抗体,货号 MABT524,经过验证可用在蛋白质印迹中检测皮层肌动蛋白。
品質
通过蛋白质印迹在 3T3/A31 细胞裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:1,000 的稀释度在 10 µg 3T3/A31 细胞裂解物中检测到 cortactin。
標靶描述
观测值〜75 kDa。由于翻译后修饰,目标条带大小似乎大于计算的分子量 61.59/70.96/57.47 kDa(人同工型 1/2/3)和 61.25 kDa(小鼠)。在某些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠 IgG2b。
形式:纯化的
蛋白 G 纯化。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1