MABS279
抗-GPR30 抗体(克隆2F2 )
clone 2F2, from mouse
别名:
G-protein coupled estrogen receptor 1, Chemoattractant receptor-like 2, Flow-induced endothelial G-protein coupled receptor 1, FEG-1, G-protein coupled receptor 30, GPCR-BR, IL8-related receptor DRY12, Lymphocyte-derived G-protein coupled receptor, LYGPR
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
推荐产品
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
2F2, monoclonal
种属反应性
human
技术
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... GPER1(2852)
一般描述
GPR30,也称G蛋白偶联雌激素受体1、化学吸引剂受体样2、流动诱导内皮G蛋白偶联受体1(FEG-1)、G蛋白偶联受体30、GPCR-BR、IL8相关受体DRY12、淋巴细胞源性G蛋白偶联受体(LYGPR)或膜雌激素受体(mER),由 GPER/CEPR/CMKRL2/DRY12/GPR30基因编码,是雌激素的共同受体(common receptor )。GPR30 结合雌激素,从而导致胞内钙动员和细胞核中的3,4,5-三磷酸磷脂酰肌醇合成,因此GPR30是细胞与雌激素相互作用时,普遍观察到的快速非基因组信号事件(signaling event)的一部分。GPR30是细胞膜结合蛋白,存在于高尔基体、内质网和质膜中。GPR30 表达广泛,但是在胎盘中含量最丰富。在脑部区域,GPR30在基底前脑、额叶皮层、丘脑、海马体、尾状核(caudate)和壳核(putamen)中被表达为 2.8 kb的转录子。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于人GPR30的C端。
表位:C端
应用
使用经验证可用于 IHC & IP的该抗-GPR30 抗体(克隆2F2 )检测到 GPR30。
免疫沉淀分析:一个来自独立实验室的代表性批次在HEK239细胞裂解物中检测到GPR30(Filardo, E., et al. (2007).Endocrinology.148(7):3236-3245)。
研究子类别
GPCR, cAMP/cGMP & 钙信号传导
GPCR, cAMP/cGMP & 钙信号传导
研究类别
信号传导
信号传导
质量
通过免疫组织化学法在人胎盘组织中进行评估。
免疫组织化学分析:该抗体的1:50稀释液在人胎盘组织中检测到GPR30。
免疫组织化学分析:该抗体的1:50稀释液在人胎盘组织中检测到GPR30。
目标描述
计算分子量为42 kDa
外形
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
George Notas et al.
International journal of molecular sciences, 22(14) (2021-07-25)
Inflammation is important for the initiation and progression of breast cancer. We have previously reported that in monocytes, estrogen regulates TLR4/NFκB-mediated inflammation via the interaction of the Erα isoform ERα36 with GPER1. We therefore investigated whether a similar mechanism is