Merck
所有图片(4)
主要文件
MABS2039
Sigma-Aldrich
SUMO-2/3抗体,克隆8A2
clone 8A2, from mouse
别名:
Small ubiquitin-related modifier 2, HSMT3, SMT3 homolog 2, SUMO-3, Zentrin-2, Ubiquitin-like protein SMT3B, Smt3B
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
8A2, monoclonal
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2bκ
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SUMO2(6613)
一般說明
小泛素相关修饰蛋白2(UniProt P61956;也称HSMT3、Sentrin-2、SMT3同源物2、Smt3B、SUMO-2、泛素样蛋白SMT3B)和3(UniProt P55854;也称SMT3同源物1、Smt3A、SUMO-3、泛素样蛋白SMT3A)由人的SUMO2(也称SMT3B、SMT3H2;基因ID 6613)和SUMO3(也称SMT3A、SMT3H1;基因ID 6612)基因编码。SUMO化是小泛素样修饰物(SUMO)对蛋白质进行翻译后修饰,是许多细胞过程中的信号传导事件。SUMO蛋白被翻译为未成熟的前体,随后通过sentrin/SUMO特异性蛋白酶(SENP)的活性转化为成熟形式。SUMO化过程可逆。SUMO E1激活酶、E2结合酶和E3连接酶介导底物蛋白的SUMO化,而SENP负责去SUMO化。SUMO化通常发生在共有KxD/E基序中的赖氨酸残基上,但是并非所有此类赖氨酸都会发生SUMO化,SUMO化也可能发生在该基序之外的赖氨酸残基上。SUMO2和SUMO3在氨基酸水平上具有97%的同源性,而SUMO1与SUMO2和SUMO3仅具有约50%的序列同源性。除了靶底物的差异外,SUMO2/3可SUMO化并形成链,而SUMO1不能SUMO化,并且可作为链终止剂。SUMO2可以作为单体或赖氨酸连接的聚合物共价连接到蛋白质上。它通过异肽键共价连接到其底物上需要先被E1复合物SAE1-SAE2激活、然后连接到E2酶UBE2I,并且可以由PIAS1-4、RANBP2、CBX4或ZNF451等E3连接酶促进。蛋白质赖氨酸残基的翻译后修饰在核转运、DNA复制和修复、有丝分裂和信号转导等许多细胞过程中发挥至关重要的作用。尽管SUMO2发挥功能的方式与泛素类似,均作为翻译后修饰系统的一部分与靶蛋白结合,但是与泛素靶向蛋白质降解不同,SUMO2参与各种细胞过程,如核转运、转录调控、细胞凋亡和蛋白质稳定性。直到羧基末端的最后两个氨基酸(aa 94-95;前肽)被切割掉,它才具有活性。
特異性
克隆8A2可检测人细胞中的SUMO-2/3。
免疫原
GST标记的全长重组人SUMO-2蛋白。
應用
SUMO-2/3抗体(克隆8A2,货号MABS2039)是一种检测SUMO-2和SUMO-3的小鼠单克隆抗体,经测试可用于免疫细胞化学、免疫沉淀和蛋白质印迹。
研究类别
信号传导
蛋白印迹分析:一个代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到SUMO-2/3(Zhang, X.D., et. al. (2008).Mol Cell Biol. 29(6):729-41; Stergiopoulos, A., et. al. (2009).Mol Cell. 33(5):570-80)。
免疫沉淀分析:一个代表性批次在免疫沉淀应用中检测到SUMO-2/3(Zhu, S., et. al. (2009).Mol Cell. 33(5):570-80)。
蛋白质印迹分析:代表性批次的1:500稀释液在HeLa细胞裂解液中检测到SUMO-2/3(由美国马里兰州巴尔的摩约翰霍普金斯大学Matunis实验室的Christine Lee提供)。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:500稀释液在HeLa细胞中检测到SUMO-2/3(由美国马里兰州巴尔的摩约翰霍普金斯大学Matunis实验室的Christine Lee提供)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次在免疫细胞化学分析应用中检测到SUMO-2/3 (Zhang, X.D., et. al. (2008).Mol Cell. 29(6):729-41; Rao, H.B., et. al. (2017) Science.355(6323):403-407)。
免疫组织化学分析:代表性批次的1:500稀释液在HeLa细胞中检测到SUMO-2/3。
品質
已通过蛋白质印迹对HeLa细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:4 µg/mL的该抗体在HeLa细胞裂解液中检测到SUMO-2/3。
標靶描述
观察值为〜19 kDa;计算值为10.87 kDa。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆抗体IgG2b,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
Martina Oravcová et al.
eLife, 11 (2022-11-15)
The human SMC5/6 complex is a conserved guardian of genome stability and an emerging component of antiviral responses. These disparate functions likely require distinct mechanisms of SMC5/6 regulation. In yeast, Smc5/6 is regulated by its Nse5/6 subunits, but such regulatory