主要文件
MABN2440
Sigma-Aldrich
抗-ABCA4抗体,克隆5B4
clone 5B4, from mouse
别名:
Retinal-specific ATP-binding cassette transporter, ATP-binding cassette sub-family A member 4, RIM ABC transporter, RIM protein, RmP, Stargardt disease protein
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
5B4, monoclonal
种属反应性
bovine, human
种属反应性(根据同源性预测)
mouse (based on 100% sequence homology)
包装
antibody small pack of 25 μg
技术
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2bκ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ABCA4(24)
一般描述
视网膜特异性 ATP结合盒转运蛋白(UniProt:P78363,也称ATP结合盒亚家族A成员4、ABCA4、RIM ABC转运蛋白、RIM 蛋白、RmP、 Stargardt病蛋白)由人类ABCA4(也称ABCR)基因(基因ID:24)编码。ABCA4 是一种多次跨膜蛋白,只在视网膜中表达,也存在于杆状光受体细胞的边缘。它包含两个ABC转运蛋白结构域(aa 929-1160 和 1938-2170)。在视觉周期(visual cycle)中,它可作为视网膜挤出器(retinal extruder )或视网膜磷脂酰乙醇胺翻转酶,有助于在视网膜紫质的光漂白后去除圆片膜(disc membrane)上的全反式视黄醛。据报道ABCA4基因的突变导致Stargardt 病,这种病的特征是中心视力下降、黄斑和视网膜色素上皮细胞的萎缩、视网膜后极经常出现突出的斑点。它也与年龄相关的黄斑退化和视网膜色素变性有关。
特异性
克隆5B4在人和牛中检测到视网膜特异性 ATP结合盒转运蛋白。它靶向N末端一半249个氨基酸内的表位。
免疫原
GST标记的重组片段,对应于人视网膜特异性 ATP结合盒转运蛋白 N端一半的249个氨基酸。
应用
免疫细胞化学分析:一个代表性批次在免疫细胞化学应用中检测到ABCA4(Ahn, J., et. al. (2003).J Biol Chem. 278(41):39600-8)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到ABCA4(Ahn, J., et. al. (2003).J Biol Chem. 278(41):39600-8; Bungert, S., et. al. (2001)。J Biol Chem. 276(26):23539-46)。
免疫沉淀分析:一个代表性批次在免疫沉淀应用中检测到ABCA4(Ahn, J., et. al. (2003).J Biol Chem. 278(41):39600-8; Bungert, S., et. al. (2001)。J. Biol. Chem. 276(26):23539-46)。
抗-ABCA4抗体(克隆5B4,货号MABN2440)是一种高度特异性的小鼠单克隆抗体,其靶向视网膜特异性 ATP结合盒转运蛋白,经测试可用于免疫细胞化学、免疫沉淀和蛋白质印迹。
研究类别
神经科学
质量
通过蛋白质印迹对人视网膜组织裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL 的该抗体可在 10 µg 人视网膜组织裂解液中检测到ABCA4。
目标描述
观察值为〜250 kDa;计算值为255.94 kDa。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外形
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆抗体IgG2b,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
访问文档库
T Cronin et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 35(11), e21934-e21934 (2021-10-03)
Dysfunction of the ATPase-binding Cassette Transporter protein (ABCA4) can lead to early onset macular degeneration, in particular to Stargardt disease. To enable translational research into this form of blindness, we evaluated the effect of Cas9-induced disruptions of the ABCA4 gene