無性繁殖
4E9.2, monoclonal
物種活性
human, mouse, rat
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PVALB(5816)
mouse ... Pvalb(19293)
rat ... Pvalb(25269)
一般說明
小清蛋白α(UniProt P02625;也称PV)由大鼠Pvalb (也称Pva)基因(基因 ID 25269))编码。小清蛋白α是一个小的(a.a. 2-110;Met1在翻译后去除)钙结合蛋白。小清蛋白α几乎完全由两个 EF手形结构域(a.a. 39-74 & 78-110))组成,结构与钙调蛋白和肌钙蛋白 C相关。小清蛋白(PV)存在于神经系统,特别是网状丘脑(reticular thalamus)的GABA能中间神经元中。小清蛋白中间神经元是抑制性GABA能神经元的亚型,控制突触后锥体神经元的兴奋作用。小清蛋白中间神经元障碍或缺失与许多总所周知的严重精神障碍(包括精神分裂症、阿尔茨海默病和抑郁症)相关的认知功能缺陷有关。
特異性
克隆 4E9.2检测人、小鼠和大鼠中保守的表位。
免疫原
KLH 偶联的线性肽,对应于大鼠小清蛋白N 末端一半的内部序列。
應用
免疫组化分析:一个代表性批次的1:50稀释液在人肾脏、大鼠肾脏和小鼠大脑皮层组织切片中可检测到小清蛋白。
该抗小清蛋白抗体(克隆4E9.2)经验证可用于蛋白质印迹和免疫组织化学(石蜡)中检测小清蛋白。
品質
通过蛋白质印迹在小鼠脑组织裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.25 µg/mL的该抗体可在10 µg小鼠脑组织裂解物中检测到小清蛋白。
蛋白质印迹分析:0.25 µg/mL的该抗体可在10 µg小鼠脑组织裂解物中检测到小清蛋白。
標靶描述
观测值〜12 kDa。计算分子量:11.93 kDa(人),11.80 kDa(小鼠 ),11.79 kDa(大鼠)(去除了 Met1)。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
外觀
形式:纯化
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
其他客户在看
Frontiers in aging neuroscience, 15, 1200445-1200445 (2023-07-10)
Extracellular vesicles (EVs) released by human-induced pluripotent stem cell (hiPSC)-derived neural stem cells (NSCs) have robust antiinflammatory and neurogenic properties due to therapeutic miRNAs and proteins in their cargo. Hence, hiPSC-NSC-EVs are potentially an excellent biologic for treating neurodegenerative disorders