Key Documents
MABC535
Sigma-Aldrich
抗-BIRC2/IAP-2,克隆1E1-1-10抗体
clone 1E1-1-10, from rat
别名:
Baculoviral IAP repeat-containing protein 2, Inhibitor of apoptosis protein 2, IAP-2, mIAP-2, mIAP2, cIAP1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1E1-1-10, monoclonal
物種活性
mouse, human
技術
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... BIRC2(329)
一般說明
BRC2/IAP-2,也称为IAP同系物B、凋亡蛋白2和杆状病毒IAP重复序列蛋白2的抑制剂,由基因BIRC2/API1/IAP2/MIHB/RNF48编码,是一种多功能蛋白,不仅调节胱天蛋白酶和凋亡,而且调节炎症信号传导和免疫、促有丝分裂激酶信号传导和细胞增殖以及细胞侵袭和转移。BIRC2/IAP-2还充当E3泛素蛋白连接酶,调节NF-kappa-B信号传导并调节经典和非经典途径。另外,BIRC2/IAP-2充当先天免疫信号的重要调节剂,最后,BIRC2/IAP-2在细胞周期的调节中起重要作用。除凋亡事件外,BIRC2/IAP-21定位于细胞核。BIRC2/IAP-2在胎儿和成人组织中表达,在成人骨骼肌、胸腺、睾丸、卵巢和胰腺中发现加强,在血液和脑中表达低或不存在。
免疫原
对应于小鼠BIRC2/IAP-2的BIR 2重复区域的线性肽。
表位:该抗体识别BIRC2/IAP-2的BIR 2重复区。
應用
抗BIRC2/IAP-2抗体,克隆1E1-1-10是针对BIRC2/IAP-2的抗体,用于蛋白质印迹。
研究子类别
凋亡 - 附加
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
蛋白质印迹分析:2 µg/mL的代表性批次在C2C12细胞裂解物中检测到BIRC2/IAP-2。
蛋白质印迹分析:一个来自独立实验室的代表性批次在HeLa和Raji细胞裂解物中检测到BIRC2/IAP-2(Gerlach,B.,et al.(2011).Nature.471(7340):591-596.)。
蛋白质印迹分析:一个来自独立实验室的代表性批次在MEF细胞裂解物中检测到BIRC2/IAP-2(Gerlach,B.,et al.(2011).Nature.471(7340):591-596.)。
蛋白质印迹分析:一个来自独立实验室的代表性批次在表达EYFP cIAP1 RING或EYFP cIAP1 RING的稳定细胞系中检测到BIRC2/IAP-2(Silke,J.,et al.(2005).Proc Natl Acad Sci USA.102(45):16182-16187.)。
品質
通过蛋白质印迹法在NIH/3T3细胞裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL的该抗体在10µg NIH/3T3细胞裂解物中检测到BIRC2/IAP-2。
標靶描述
观测分子量〜65 kDa。该蛋白质的计算分子量为70 kDa;然而,观察到该蛋白的分子量较低(Gerlach,B.,et al.(2011).Nature.471(7340):591-596.; Silke, J., et al. (2005).Proc Natl Acad Sci USA.102(45):16182-16187.)。
外觀
形式:纯化
纯化的大鼠单克隆IgG2aκ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1