無性繁殖
154C, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
一般說明
严重急性呼吸系统综合症(SARS)是由冠状病毒引起的病毒性呼吸道疾病,称为SARS相关冠状病毒(SARS-CoV)。人类冠状病毒(HCoVs)以前仅与轻度疾病有关。SARS-CoV基因组包含五个主要的开放阅读框(ORF),它们编码复制酶多蛋白;刺突(S)、包膜(E)和膜(M)糖蛋白;和核衣壳蛋白(N)。它是一种有包膜的正义单链RNA病毒。
特異性
SARS相关冠状病毒(SARS-CoV)S蛋白。
免疫原
表位:S特定
應用
抗SARS抗体,S特异性,克隆154C适用于在以下情况下检测SARS:
最佳稀释度必须由最终用户确定。
研究类别
传染病
研究子类别
传染病 - 病毒
- 免疫荧光
- ELISA
- 蛋白质印迹
- 免疫印迹
- 中和
最佳稀释度必须由最终用户确定。
研究类别
传染病
研究子类别
传染病 - 病毒
生化/生理作用
严重急性呼吸综合征(SARS)相关冠状病毒′(SARS-CoV)刺突糖蛋白通过与宿主细胞受体结合来介导病毒进入。SARS刺突蛋白是疫苗开发和抗体疗法的目标。
外觀
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白。 液体形式,溶于0.02M PB、0.25M氯化钠中,含0.1%叠氮化钠作为防腐剂
儲存和穩定性
自接收之日起,可在2-8°C下储存长达12个月。
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
An imperative need for research on the role of environmental factors in transmission of novel coronavirus (COVID-19).
Environmental Science & Technology, 57(7), 3730-3732 (2020)
An Imperative Need for Research on the Role of Environmental Factors in Transmission of Novel Coronavirus (COVID-19).
Environmental science & technology, 54(7), 3730-3732 (2020-03-24)
Functional assessment of cell entry and receptor usage for SARS-CoV-2 and other lineage B betacoronaviruses.
Nature microbiology, 5(4), 562-569 (2020)
The Nucleocapsid Protein of SARS-CoV-2: a Target for Vaccine Development.
Journal of virology, 94(13) (2020-06-18)
The nucleocapsid protein of SARS-CoV-2: a target for vaccine development.
Journal of virology, 94(13) (2020)